Documenti fondamentali
416673
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)zirconium(IV) bis(trifluoromethanesulfonate)tetrahydrofuran complex
97%
Sinonimo/i:
Bis(cyclopentadienyl)zirconium(IV) bis(trifluoromethanesulfonate) THF complex, Di(cyclopentadienyl)zirconium(IV) bis(trifluoromethanesulfonate) THF complex, Zirconocene bis(trifluoromethanesulfonate) THF complex
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10F6O6S2Zr · C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
591.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: zirconium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[Zr++].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.C3CCOC3.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5.C4H8O.2CHF3O3S.Zr/c3*1-2-4-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-5H;1-4H2;2*(H,5,6,7);/q;;;;;+2/p-2
OFTAVORSNHLQHT-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Reagent for synthesis of β-hFSH with Chitobiose units
Reactant for polyoxometalate transfer for synthesis of zirconocene polyoxometalate
Transition metal based Lewis acid catalyst
Catalyst for:
  • Mukaiyama cross-aldol reactions
  • Diels-Alder reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)