Documenti fondamentali
414824
Sigma-Aldrich
C-Undecylcalix[4]resorcinarene monohydrate
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C72H112O8 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
1123.67
Beilstein:
4290394
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
293-295 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.CCCCCCCCCCCC1c2cc(C(CCCCCCCCCCC)c3cc(C(CCCCCCCCCCC)c4cc(C(CCCCCCCCCCC)c5cc1c(O)cc5O)c(O)cc4O)c(O)cc3O)c(O)cc2O
InChI
1S/C72H112O8.H2O/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-53-57-45-59(67(75)49-65(57)73)54(42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2)61-47-63(71(79)51-69(61)77)56(44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4)64-48-62(70(78)52-72(64)80)55(60-46-58(53)66(74)50-68(60)76)43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3;/h45-56,73-80H,5-44H2,1-4H3;1H2
JKLZYDGPENNXSJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)