Documenti fondamentali
413429
Sigma-Aldrich
Dioctyl phenylphosphonate
95%
Sinonimo/i:
DOPP
Scegli un formato
25 ML
132,30 €
132,30 €
Prezzo di listino189,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
132,30 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5P(O)[O(CH2)7CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.52
Beilstein:
2948496
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
132,30 €
Prezzo di listino189,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. ebollizione
207 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphonate
Stringa SMILE
CCCCCCCCOP(=O)(OCCCCCCCC)c1ccccc1
InChI
1S/C22H39O3P/c1-3-5-7-9-11-16-20-24-26(23,22-18-14-13-15-19-22)25-21-17-12-10-8-6-4-2/h13-15,18-19H,3-12,16-17,20-21H2,1-2H3
HAKMAMKAFTZXOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dioctyl phenylphosphonate is a plasticizer.[1]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Masaaki Habara et al.
Biosensors & bioelectronics, 19(12), 1559-1563 (2004-05-15)
The higher sensitivity for sweeteners can be achieved by newly developed lipid/polymer membranes. The membrane is composed of lipids such as phosphoric acid di-n-hexadecyl ester and tetradodecylammoniumbromid, and a plasticizer, dioctyl phenylphosphonate. As a result of changing electric charge of
Optimisation of poly (vinyl chloride) matrix membrane ion-selective electrodes for ammonium ions.
Davies OG, et al.
Analyst, 113(3), 497-500 (1988)
S S Hassan et al.
Talanta, 54(6), 1153-1161 (2008-10-31)
Two novel uranyl PVC matrix membrane sensors responsive to uranyl ion are described. The first sensor incorporates tris(2-ethylhexyl)phosphate (TEHP) as both electroactive material and plasticizer and sodium tetraphenylborate (NaTPB) as an ion discriminator. The sensor displays a rapid and linear
Iron ion sensor based on functionalized ZnO nanorods.
Khun K, et al.
Electroanalysis, 24(3), 521-528 (2012)
K Oohira et al.
Biophysical chemistry, 61(1), 29-35 (1996-08-30)
Electric characteristics of two kinds of membranes in response to NaCl and quinine were theoretically studied; one membrane composed of polyvinyl chloride (PVC) and dioctylphenylphosphonate (DOPP), and the other a lipid/PVC/DOPP membrane containing PVC, DOPP and a negatively charged lipid.