Documenti fondamentali
413194
Sigma-Aldrich
N-(1-Acetyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-2-dodecylsuccinimide
Sinonimo/i:
1-(1-Acetyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-3-dodecyl-2,5-pyrrolidinedione, 1-Acetyl-4-(3-dodecyl-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H48N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. ebollizione
222 °C (lit.)
Densità
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC1CC(=O)N(C2CC(C)(C)N(C(C)=O)C(C)(C)C2)C1=O
InChI
1S/C27H48N2O3/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22-18-24(31)28(25(22)32)23-19-26(3,4)29(21(2)30)27(5,6)20-23/h22-23H,7-20H2,1-6H3
VXTRPEFUPWORNH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tarick J El-Baba et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(11), 1175-1184 (2014-04-25)
New inlet and vacuum ionization methods provide advantages of specificity, simplicity and speed for the analysis of synthetic polymers and polymer additives directly from surfaces such as fibers using mass spectrometry (MS) on different commercial mass spectrometers (Waters SYNAPT G2