Documenti fondamentali
412627
Sigma-Aldrich
5-tert-Butyl-o-anisidine
97%
Sinonimo/i:
5-tert-Butyl-2-methoxyaniline
Scegli un formato
10 G
25,90 €
25,90 €
Prezzo di listino51,80 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
25,90 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC6H3(OCH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
25,90 €
Prezzo di listino51,80 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
P. ebollizione
204-208 °C (lit.)
Punto di fusione
29-30 °C (lit.)
Densità
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1N)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO/c1-11(2,3)8-5-6-10(13-4)9(12)7-8/h5-7H,12H2,1-4H3
DLTLFDQLMFMTRQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-tert-Butyl-o-anisidine may be used for the preparation of anisole containing polypyridylamine, a potential tetradentate ligand.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Heather R Lucas et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(9), 3230-3245 (2009-02-17)
With an anisole-containing polypyridylamine potential tetradentate ligand (O)L, a mu-1,2-peroxo-dicopper(II) complex [{(O)LCu(II)}(2)(O(2)(2-))](2+) forms from the reaction of the mononuclear compound [Cu(I)((O)L)(MeCN)]B(C(6)F(5))(4) ((O)LCu(I)) with O(2) in noncoordinating solvents at -80 degrees C. Thermal decay of this peroxo complex in the presence