Documenti
526142
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 0
About This Item
Formula condensata:
[-CH2N(CH2CH2COONa)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
436.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Descrizione
sodium carboxylate surface groups
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
PM
generation 0
Caratteristiche
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
N° gruppi superficiali
4
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCN(CCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C14H24N2O8.4Na/c17-11(18)1-5-15(6-2-12(19)20)9-10-16(7-3-13(21)22)8-4-14(23)24;;;;/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);;;;/q;4*+1/p-4
CJVPOGPEEJPBFT-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Stato fisico
Contains 4 surface carboxylate groups
Note legali
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3