526274
5-Fluorosalicylaldehyde
97%
Sinonimo/i:
5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
82-85 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(F)cc1C=O
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
FDUBQNUDZOGOFE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- managanese (III) complex [MnLa(μ1,3-N3)]n [H2La = N,N′-bis(5-fluorosalicylidene)-1,2-diaminoethane]
- enantiopure 4-amino-6-fluoro-3-(hydroxymethyl)chromanes
- 4,4′-difluoro-2,2′-[(hydrazine-1,2-diylidene)bis(methanylylidene)]-diphenol
- N,N′-bis(5-fluoro-2-hydroxybenzylidene)ethylenediamine
- N,N′-(2-hydroxypropane-1,3-diyl)-bis(salicylaldimine (H2L)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3