Documenti fondamentali
410128
Sigma-Aldrich
Scandium(III) isopropoxide
Sinonimo/i:
Scandium triisopropoxide
Scegli un formato
1 G
144,00 €
144,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
144,00 €
About This Item
Formula condensata:
Sc(OCH(CH3)2)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
144,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder or granules
solid
Composizione
Sc, 19.5-22.0% EDTA titration
Impiego in reazioni chimiche
core: scandium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
CC(C)O[Sc](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Sc/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
SLACPSWSQQIQTG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)