409553
Calcium sulfide
−325 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Calcium monosulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: calcium
Dimensione particelle
−325 mesh
Stringa SMILE
S=[Ca]
InChI
1S/Ca.S
JGIATAMCQXIDNZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.