409235
2-Methyl-1-(trimethylsilyloxy)-1-propene
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
P. eboll.
114-116 °C/650 mmHg (lit.)
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(C)=C\O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H16OSi/c1-7(2)6-8-9(3,4)5/h6H,1-5H3
KZVPFSJPLBOVLO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup