308064
2-(Trimethylsiloxy)furan
97%
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. eboll.
34-35 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)Oc1ccco1
InChI
1S/C7H12O2Si/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-7/h4-6H,1-3H3
ILBCDLOQMRDXLN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C - closed cup