Documenti fondamentali
409138
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylamine-co-epichlorohydrin-co-ethylenediamine) solution
average Mw ~75,000, 50 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Dimethylamine-ethylenediamine-epichlorohydrin copolymer
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
PM
average Mw ~75,000
Concentrazione
50 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.439
pH
5.0-7.0 (25 °C)
Densità
1.14 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CNC.NCCN.ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO.C2H8N2.C2H7N/c4-1-3-2-5-3;3-1-2-4;1-3-2/h3H,1-2H2;1-4H2;3H,1-2H3
RPKDEWATZPCEIX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)