Documenti fondamentali
408581
Sigma-Aldrich
Z-Thr-OMe
98%
Sinonimo/i:
N-Carbobenzyloxy-L-threonine methyl ester, Z-L-Threonine methyl ester
Scegli un formato
5 G
81,90 €
81,90 €
Prezzo di listino117,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
81,90 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.28
Beilstein:
2220800
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
81,90 €
Prezzo di listino117,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Attività ottica
[α]25/D −18°, c = 1 in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
92-94 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)[C@@H](C)O
InChI
1S/C13H17NO5/c1-9(15)11(12(16)18-2)14-13(17)19-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11,15H,8H2,1-2H3,(H,14,17)/t9-,11+/m1/s1
OPZWAOJFQFYYIX-KOLCDFICSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)