408085
3-Bromo-5-iodobenzoic acid
97%
Scegli un formato
49,49 €
Prezzo di listino70,70 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
49,49 €
Prezzo di listino70,70 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
219-221 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
iodo
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(Br)cc(I)c1
InChI
1S/C7H4BrIO2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
MKJBJYCBKXPQSY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Phenyl(3-bromo-5-iodo)benzoate.[1]
- As starting reagent for the large-scale synthesis of the thromboxane receptor antagonist 3-{3-[2-(4-chlorobenzenesulfonamido)ethyl]-5-(4-fluorobenzyl)phenyl}propionic acid, via regioselective Heck cross-coupling reaction.[2]
- Methyl 3-bromo-5-iodobenzoate.[3]
- 3-Bromo-5-(triisopropylsilylethynyl)benzoic acid, via Sonogashira coupling reaction.[3]
- Trifluoroacetophenone.[4]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?