Documenti fondamentali
408026
Sigma-Aldrich
Methyl 2-nitro-1-imidazoleacetate
99%
Scegli un formato
500 MG
179,00 €
179,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
179,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
179,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
95-97 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)Cn1ccnc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-13-5(10)4-8-3-2-7-6(8)9(11)12/h2-3H,4H2,1H3
KXEHVMQCOHOQHB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Methyl 2-nitro-1-imidazoleacetate is an imidazole derivative.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)