277363
4,5-Dichloroimidazole
≥98%
Sinonimo/i:
4,5-Dichloro-1H-imidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Punto di fusione
183-185 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1nc[nH]c1Cl
InChI
1S/C3H2Cl2N2/c4-2-3(5)7-1-6-2/h1H,(H,6,7)
QAJJXHRQPLATMK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- phosphinite complexes
- 1-hexyl-3-methyl-4,5-dichloroimidazolium iodide, precursor required for the preparation of silver-carbene complex-loaded into L-tyrosine polyphosphate nanoparticles
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3