407437
1,6-Heptadiyne
97%
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
111.5 °C (lit.)
Densità
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C#CCCCC#C
InChI
1S/C7H8/c1-3-5-7-6-4-2/h1-2H,5-7H2
RSPZSDWVQWRAEF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?