161292
1,7-Octadiyne
98%
Scegli un formato
68,46 €
Prezzo di listino97,80 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
68,46 €
Prezzo di listino97,80 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
135-136 °C (lit.)
Densità
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C#CCCCCC#C
InChI
1S/C8H10/c1-3-5-7-8-6-4-2/h1-2H,5-8H2
DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
73.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
23 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?