406406
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
Sinonimo/i:
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.38 psi ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
Densità
1.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(c(F)c(F)c1CBr)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H2BrF7/c9-1-2-4(10)6(12)3(8(14,15)16)7(13)5(2)11/h1H2
WKPYRDRWTNJBQI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?