Documenti fondamentali
405930
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzene
99%
Sinonimo/i:
m-Xylylene diisocyanate
About This Item
Formula condensata:
C6H4(CH2NCO)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.18
Beilstein:
781825
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.591 (lit.)
P. ebollizione
130 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−7 °C (lit.)
Densità
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C=NCc1cccc(CN=C=O)c1
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Toshiyuki Ohtake et al.
Toxicology, 393, 9-14 (2017-11-05)
The skin sensitization potential of chemicals has been traditionally assessed using regulatory accepted in vivo methods, such as guinea pig maximization test or mouse local lymph node assays (LLNAs). A huge effort to reduce and replace the use of animals