404284
Benzyl phenyl ether
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. eboll.
286-287 °C (lit.)
Punto di fusione
39-41 °C (lit.)
Stringa SMILE
C(Oc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
BOTNYLSAWDQNEX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup