180378
1-Adamantanemethylamine
98%
Sinonimo/i:
1-(Aminomethyl)adamantane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5137 (lit.)
P. eboll.
83-85 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H19N/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-7,12H2/t8-,9+,10-,11-
XSOHXMFFSKTSIT-BIBSGERRSA-N
Informazioni sul gene
human ... GRIN2A(2903)
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup