399000
2,2,2-Trifluoroethyl butyrate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.347 (lit.)
P. ebollizione
113 °C/747 mmHg (lit.)
Densità
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C6H9F3O2/c1-2-3-5(10)11-4-6(7,8)9/h2-4H2,1H3
DEXWRCYOMLUJRF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?