Documenti fondamentali
398527
Sigma-Aldrich
Potassium hexanitroiridate(III)
About This Item
Formula condensata:
K3Ir(NO2)6
Numero CAS:
Peso molecolare:
585.54
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio:
99.9% trace metals basis
Stato:
powder
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)[Ir]([K])([K])([K])([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/Ir.3K.6NO2/c;;;;6*2-1-3/q-3;3*+1;;;;;;
VBDPCEBJARXJQE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)