Documenti fondamentali
398497
Sigma-Aldrich
Potassium hexachlororhodate(III)
Sinonimo/i:
Tripotassium hexachlororhodate(3-)
About This Item
Formula condensata:
K3RhCl6
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.92
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Stringa SMILE
[K+].[K+].[K+].Cl[Rh-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.3K.Rh/h6*1H;;;;/q;;;;;;3*+1;+3/p-6
OTOHACXAQUCHJO-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)