347442
Ethylene-d4 glycol
98 atom % D
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
196-198 °C (lit.)
Punto di fusione
-13 °C (lit.)
Densità
1.184 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2
LYCAIKOWRPUZTN-LNLMKGTHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?