396265
Bis(2-carboxyethylgermanium(IV) sesquioxide)
99%
Sinonimo/i:
GE 132
Saggio
99%
Stato
solid
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)CC[Ge](=O)O[Ge](=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H10Ge2O7/c9-5(10)1-3-7(13)15-8(14)4-2-6(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
XEABSBMNTNXEJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?