Documenti
396362
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) methoxide
Sinonimo/i:
Methyl germanate(IV), Tetramethoxygermanium
About This Item
Formula condensata:
Ge(OCH3)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: germanium
reagent type: catalyst
Impurezze
≤5% methyl alcohol
Indice di rifrazione
n20/D 1.399 (lit.)
P. eboll.
66-67 °C/36 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−18 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Ge](OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12GeO4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3
ACOVYJCRYLWRLR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Used as a promoting agent for vanadyl pyrophosphate-catalyzed oxidation reactions
  • Used to prepare sol-gel hybrid organic-inorganic coatings for capillary microextension and gas chromatography (GC)
  • For preparation of metal(IV) β-cyclodextrin bucket wheel complex
  • Preparation of gold nanoparticle templated germania nanoshells
Sol-gel intermediate in the formation of GeS2 and IR-transparent optics.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Eyes, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ceram. Bull., 63, 1427-1427 (1984)
Journal of the American Chemical Society, 112, 5636-5636 (1990)