Documenti
395080
Sigma-Aldrich
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine
97%
Sinonimo/i:
Trimesitylphosphine
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3C6H2]3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
185-188 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(P(c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C27H33P/c1-16-10-19(4)25(20(5)11-16)28(26-21(6)12-17(2)13-22(26)7)27-23(8)14-18(3)15-24(27)9/h10-15H,1-9H3
IDXDWPWXHTXJMZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
La piattaforma Catalexis aumenta le potenzialità della catalisi, ottimizzando digitalmente la scelta dei catalizzatori e consentendo di identificare i leganti fosfinici più efficaci per le reazioni di accoppiamento incrociato.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.