Documenti fondamentali
394009
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,α-Dimethylbenzylamine
98%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-N-Methyl-1-phenylethylamine
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(CH3)NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.21
Beilstein:
4350160
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 394009, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +70°, c = 2 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
P. ebollizione
74-76 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.924 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN[C@H](C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(10-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3/t8-/m1/s1
RCSSHZGQHHEHPZ-MRVPVSSYSA-N
Applicazioni
Used to make asymmetric organometallic catalysts (e.g., for conjugate additions to enones).[1]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Tetrahedron Letters, 31, 965-965 (1990)