Documenti
393975
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 thiocyanate
99 atom % D
About This Item
Formula condensata:
ND4SCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
80.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Forma fisica
solid
Punto di fusione
152-154 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[S-]C#N.[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3/i/hD4
SOIFLUNRINLCBN-JBISRTOLSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1