Documenti fondamentali
176710
Sigma-Aldrich
Deuterium bromide solution
47 wt. % in D2O, 99 atom % D
Scegli un formato
25 G
153,00 €
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
153,00 €
About This Item
Formula condensata:
DBr/D2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % D
Stato
liquid
Concentrazione
47 wt. % in D2O
tecniche
NMR: suitable
P. ebollizione
126 °C (lit.)
Densità
1.537 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Br[2H]
InChI
1S/BrH/h1H/i/hD
CPELXLSAUQHCOX-DYCDLGHISA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)