Documenti fondamentali
393479
Sigma-Aldrich
4-(1-Adamantyl)phenol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
181-183 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C2)C3
InChI
1S/C16H20O/c17-15-3-1-14(2-4-15)16-8-11-5-12(9-16)7-13(6-11)10-16/h1-4,11-13,17H,5-10H2/t11-,12+,13-,16-
KZMYFIUFUAOZHP-WTHWONHRSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)