PHR3273
(2S)-2-amino-3-(phenylamino)propanoic acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(2S)-2-amino-3-anilinopropanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C9H12N2O2/c10-8(9(12)13)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,11H,6,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
HLZOBKHLQBRIJP-QMMMGPOBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)