392294
2-Methyl-4-oxo-4-phenylbutyric acid
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
140-142 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(CC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c1-8(11(13)14)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,13,14)
ICXWGAZLLKCSAT-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?