Documenti fondamentali
391913
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid
98%
Sinonimo/i:
(2R)-3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, (R)-Trolox
Scegli un formato
1 G
144,00 €
5 G
493,00 €
144,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
144,00 €
5 G
493,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
144,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]27/D +65°, c = 1.2 in ethanol
Punto di fusione
162 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1c(C)c2O[C@](C)(CCc2c(C)c1O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-7-8(2)12-10(9(3)11(7)15)5-6-14(4,18-12)13(16)17/h15H,5-6H2,1-4H3,(H,16,17)/t14-/m1/s1
GLEVLJDDWXEYCO-CQSZACIVSA-N
Descrizione generale
(R)-(+)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid, a vitamin E analog, is a mushroom tyrosinase inhibitor.[1]
Applicazioni
(R)-(+)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid may be used to incorporate antioxidant property while designing anti-stress agents based on γ-aminobutyric acid (GABA).[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shyamal Subramanyam et al.
Methods in enzymology, 600, 201-232 (2018-02-21)
Human RAD51 promotes accurate DNA repair by homologous recombination and is involved in protection and repair of damaged DNA replication forks. The active species of RAD51 and related recombinases in all organisms is a nucleoprotein filament assembled on single-stranded DNA
Inhibitory effects of (S)-and (R)-6-hydroxy-2, 5, 7, 8-tetramethylchroman-2-carboxylic acids on tyrosinase activity.
Yu L.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(8), 2344-2347 (2003)
Aleksandra Slezak et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 74(2), 670-678 (2018-04-07)
Polyphenol rich extracts obtained from cistus herb (Cistus incanus L.) and pomegranate peels (Punica granatunm L.) added at high concentrations (25-100 pg/mL) to V79 (Chinese hamster lung fibroblast) cell cultures, markedly increased intracellular level of ROS (reactive oxygen species). Also
Helena Moreira et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 74(2), 688-698 (2018-04-07)
Polyphenol rich extracts obtained from cistus herb (Cistus incanus L.) and pomegranate peel (Punica granatum L.) exhibited significant antioxidant activity in V79 cell culture (Chinese hamster lung fibroblasts) -cistus extract reduced intracellular content of reactive oxygen species (ROS) by 30-40%
Novel compounds designed as antistress agents.
Tsiakitzis, KC, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(22), 7315-7318 (2009)