Documenti fondamentali
391409
Sigma-Aldrich
5-Methoxybenzofurazan 3-oxide
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
99%
Saggio
99%
Punto di fusione
115-117 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2no[n+]([O-])c2c1
InChI
1S/C7H6N2O3/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)9(10)12-8-6/h2-4H,1H3
XCWFKHHSXPIDHN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Methoxybenzofurazan 3-oxide is a benzofuroxan derivative.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)