Documenti fondamentali
391131
Sigma-Aldrich
3-Azetidinecarboxylic acid
98%
Scegli un formato
250 MG
113,00 €
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
113,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
286 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)C1CNC1
InChI
1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-5-2-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)
GFZWHAAOIVMHOI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azetidine and its derivatives are valuable compounds in pharmaceutical[1] and agrochemical[2] research.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Weed Sci., 38, 315-315 (1990)
G Johnson et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(2), 233-241 (1992-01-24)
3-Carboxy-3,4-dehydropyrrolidine was found to bind with affinity equal to that of glycine in a [3H]strychnine binding assay. Simple substitution of the 1-, 2-, 4-, or 5-position resulted in marked loss of affinity. A decline in affinity was also found upon