Documenti fondamentali
568147
Sigma-Aldrich
Vinylboronic acid dibutyl ester
97%
Sinonimo/i:
Dibutoxyvinylborane, Dibutyl B-ethenylboronate, Dibutyl vinylboronate
Scegli un formato
1 G
58,10 €
5 G
196,00 €
58,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
58,10 €
5 G
196,00 €
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHB(OCH2CH2CH2CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
58,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
contiene
2-3 wt. % phenothiazine as stabilizer (prevents polymerizing)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4180 (lit.)
P. ebollizione
35-40 °C/0.1 atm (lit.)
Densità
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCOB(OCCCC)C=C
InChI
1S/C10H21BO2/c1-4-7-9-12-11(6-3)13-10-8-5-2/h6H,3-5,7-10H2,1-2H3
JQKJEPJLCSCBGW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used as a vinylation reagent and in Suzuki coupling reactions.[1][2]
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
153.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
67.2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of the American Chemical Society, 122, 58-58 (2000)
Journal of Organometallic Chemistry, 398, 53-57 (1990)