284270
Phosphonoacetic acid
98%
Sinonimo/i:
(Carboxymethyl)phosphonic acid, 2-Phosphonoacetic acid, Fosfonoacetic acid, Phosphonacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
143-146 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Stringa SMILE
OC(=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H5O5P/c3-2(4)1-8(5,6)7/h1H2,(H,3,4)(H2,5,6,7)
XUYJLQHKOGNDPB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3