Documenti fondamentali
389234
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-1-indanone
≤3% solvents of recrystallization., 97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Impurezze
≤3% solvents of recrystallization.
Punto di fusione
242-244 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
Oc1cccc2C(=O)CCc12
InChI
1S/C9H8O2/c10-8-3-1-2-6-7(8)4-5-9(6)11/h1-3,10H,4-5H2
CKSCMRNFDBWFND-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)