Documenti
386634
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Formula condensata:
HOC6H10CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
P. eboll.
127-134 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1CCC(O)CC1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h7-8,10H,2-6H2,1H3
BZKQJSLASWRDNE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter