Documenti fondamentali
587052
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-1-indanone
97%
Scegli un formato
1 G
135,00 €
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
135,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
109-113 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
Oc1cccc2CCC(=O)c12
InChI
1S/C9H8O2/c10-7-3-1-2-6-4-5-8(11)9(6)7/h1-3,10H,4-5H2
HFMZPBSZKCDKOR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)