Documenti fondamentali
389129
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine-co-ethylvinyl benzene), cross-linked
25 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Crosslinking
25 % cross-linked with divinylbenzene
Stringa SMILE
C=Cc1ccncc1
Descrizione generale
Molar Ratio VP: EVB: DVB(5.5:1.3:1.92)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Divinylbenzene technical grade, 80%
Sigma-Aldrich
414565
Divinylbenzene