Documenti fondamentali
458961
Sigma-Aldrich
Polyethylene-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~1,400
Scegli un formato
250 G
33,90 €
33,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
33,90 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2(CH2CH2)X(OCH2CH2)YOH
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
33,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
PM
average Mn ~1,400
Composizione
ethylene oxide, 50 wt. %
CMC
49.2 mg/L (25°C)
Tensione superficiale
53 dyn/cm, 25 °C
Indice di ossidrile
33 mg KOH/g
Temp. transizione
Tm 115 °C (DSC)
HLB
10
Stringa SMILE
C=C.OCCO
InChI
1S/C2H6O2.C2H4/c3-1-2-4;1-2/h3-4H,1-2H2;1-2H2
GKEMUBZAKCZMKO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Nonionic surfactant.
Nonionic surfactant.
Emulsifier for coatings, ceramics, metalworking fluids and inks. Lubricant. Mold release agent. Thickening agent.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)