Documenti fondamentali
385891
Sigma-Aldrich
Benzenethionosulfonic acid sodium salt
technical grade, 85%
Scegli un formato
25 G
193,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
193,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5S(=S)(=O)ONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
85%
Punto di fusione
275 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
sulfinic acid
Stringa SMILE
[Na+].[O-]S(=O)(=S)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O2S2.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
BZHOWMPPNDKQSQ-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
T R Chauncey et al.
The Journal of biological chemistry, 258(24), 15037-15045 (1983-12-25)
Thiosulfate reductase catalyzes the desulfuration of thiosulfonates while oxidizing GSH to GSSG. Kinetic studies of the enzyme-catalyzed reaction between GSH and benzenethiosulfonate have been carried out, and direct evidence for the occurrence of glutathione persulfide as an immediate product of