Documenti fondamentali
385409
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methylanisole
98%
Sinonimo/i:
2-Bromo-5-methoxytoluene
Scegli un formato
25 ML
136,00 €
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
136,00 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(CH3)OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.561 (lit.)
P. ebollizione
111-112 °C/15 mmHg (lit.)
Solubilità
water: soluble (Partially miscible)(lit.)
Densità
1.424 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
COc1ccc(Br)c(C)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,1-2H3
BLZNSXFQRKVFRP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Effect of cyclodextrins on electrophilic aromatic bromination in aqueous solution.
<BIG>Dumanski et al.</BIG>
Australian Journal of Chemistry, 56(11), 1107-1111 (2003)
The synthesis of (?)-aplysin and (?)-debromoaplysin.
<BIG>Yamada et al. </BIG>
Chemical Communications (Cambridge, England), 22, 1432-1432 (1968)
A concise synthesis of the naphthoic acid component of neocarzinostatin chromophore featuring a new photocyclization reaction.
Myers et al.
Tetrahedron Letters, 37.5, 587-590 (1996)
Discovery of orally active nonpeptide vitronectin receptor antagonists based on a 2-benzazepine Gly-Asp mimetic.
W H Miller et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(1), 22-26 (2000-01-14)
Lucas R Moore et al.
Organic letters, 6(2), 225-228 (2004-01-16)
[reaction: see text] Sterically demanding, sulfonated arylphosphines TXPTS and TMAPTS have been applied to the aqueous-phase Heck and Suzuki coupling of aryl bromides. TXPTS provides good yields of Heck coupling products from aryl bromides at 80 degrees C, while both