Documenti fondamentali
117781
Sigma-Aldrich
Isopropenyl acetate
99%
Sinonimo/i:
1-Methylvinyl acetate
Scegli un formato
250 ML
35,60 €
1 L
101,00 €
35,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
35,60 €
1 L
101,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2C(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Beilstein:
1280347
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
35,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. ebollizione
94 °C (lit.)
Densità
0.922 g/mL at 20 °C
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CC(=C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Isopropenyl acetate forms copolyperoxides of different compositions with indene by the free radical-initiated oxidative copolymerization[1].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Free radical oxidative copolymerization of indene with vinyl acetate and isopropenyl acetate: synthesis and characterization.
De P and Sathyanarayana DN.
Journal of Applied Polymer Science, 86(3), 639-646 (2002)