381055
2-Methyl-1-pyrroline
95%
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
104-105 °C (lit.)
Densità
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=NCCC1
InChI
1S/C5H9N/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H2,1H3
CTSZPNIMMLSKDV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?