Documenti fondamentali
380393
Sigma-Aldrich
Isopropoxytrimethylsilane
98%
Sinonimo/i:
Isopropyl trimethylsilyl ether
Scegli un formato
10 ML
72,10 €
72,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
72,10 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHOSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
72,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.378 (lit.)
Densità
0.745 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H16OSi/c1-6(2)7-8(3,4)5/h6H,1-5H3
NNLPAMPVXAPWKG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.